주요 문서
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
동의어(들):
AL607921
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 017-953-94
길이
2 mm
직경
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)