Key Documents
GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
동의어(들):
FA145116
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 017-879-46
길이
100 m
직경
0.5 mm