분석
99.9%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 008-033-93
저항도
4.71 μΩ-cm
크기
100 mm
직경
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00803393-2EA | 4061821030733 |
GF00803393-10EA | 4061821030719 |
GF00803393-1EA | 4061821030726 |
GF00803393-5EA | 4061821030740 |