주요 문서
GE80-1106-94
GE Glass Plate
Spacer, L × W × H 125 mm × 240 mm × 0.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
길이 × 너비 × 높이:
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
포장
pack of 3 units
제조업체/상표
Cytiva 80-1106-94
재고 정보
not available in Japan
길이 × 너비 × 높이
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)