주요 문서
DWKW985850
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
round bottom polypropylene, capacity (2 mL), external thread, non-sterile
동의어(들):
W985850
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
material
round bottom polypropylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
W985850
기술
cryopreservation: suitable
용량
(2 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Used in biobanking and forensics for sample collection and cyrogenic storage.
법적 정보
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)