material
round bottom amber soda-lime glass bottle
특징
with cap
without cap
포장
case of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216935
bottle diam. × H × W
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
용량
(250 mL)
피팅
58-400 neck
58-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Wheaton wide-mouth bottle is the largest size available in Type III glass bottles, specifically designed for general sample storage. Its wide-mouth opening facilitates easy filling and pouring, making it convenient for handling various types of samples. Constructed from durable glass, this bottle provides excellent chemical resistance, ensuring the integrity of the stored contents. Ideal for laboratories and industrial applications, it offers a reliable solution for managing bulk samples and liquids efficiently.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.