주요 문서
DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
동의어(들):
W216928
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
bottle diam. × H × W:
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
용량:
(1,000 mL)
material:
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
특징:
with cap
with cap
피팅:
89-400 neck
89-400
포장:
case of 4 ea
material
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
특징
with cap
with cap
포장
case of 4 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216928
bottle diam. × H × W
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
용량
(1,000 mL)
피팅
89-400 neck
89-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)