material
borosilicate glass flask
특징
class A
포장
case of 6 ea
제조업체/상표
Kimble® KC92812G-100
플라스크 용량
(100 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
KimCote Class A Heavy Duty Wide Mouth Volumetric Flasks
- Pipet access is easy with wide-mouth volumetric flasks
- Superior strength, durability and safety from heavy, uniform walls
- Quick identification with large, permanent, easy-to-read markings
- Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
- Graduated to Class A volumetric tolerances
- Standard Taper glass stoppers
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
KIMCOTE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.