주요 문서
DWKFDF018N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 50 mL
동의어(들):
FDF018N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
특징
class B
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon FDF018N
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
애플리케이션
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
특징 및 장점
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
법적 정보
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)