주요 문서
DWKBWP2000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 2000 mL
동의어(들):
BWP2000P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121818
NACRES:
NB.43
material
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon BWP2000P
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
애플리케이션
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
법적 정보
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)