주요 문서
DWKBGE242P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
동의어(들):
BGE242P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
용량:
2000 mL
material:
translucent high-density polyethylene
특징:
cap Plug
graduated
포장:
pkg of 5 ea
material
translucent high-density polyethylene
특징
cap Plug
graduated
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for storage of liquid and powder samples
특징 및 장점
Space saving square design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)