Key Documents
DWKBDD318P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
material
polymethylpentene
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Azlon
저장 조건
room temperature
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
특징 및 장점
Autoclavable to 150°C