material
transparent PET bottle
white polyethylene cap
특징
with cap
포장
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
제조업체/상표
WHEATON® 986744
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
- Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
- Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
- 20 mL size
- Made from polyethylene terephthalate (PET)
- Clarity of glass with safety of plastic
- Low permeability to solvents and minimal background count
- Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.