material
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
제조업체/상표
986540
bottle diam. × H × W
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
특징 및 장점
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.