material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
class A
with cap
포장
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
제조업체/상표
Kimble® 74504-20
보틀 직경 × 높이
(27 mm) (57 mm)
바이알 용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
일반 설명
KIMBLE® glass scintillation vials feature 20mL borosilicate glass vials with polypropylene caps that are securely attached. These vials are packaged in cellular trays that feature alphanumeric coordinates, enabling quick and effortless identification.
특징 및 장점
• Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.• Each tray contains 100 vials• Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness• Caps attached
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.