material
round bottom borosilicate glass
round bottom
straight blue
transparent borosilicate glass tube
무균
non-sterile
포장
case of 1000 ea
제조업체/상표
Kimble® 60B12BZB
튜브 직경 × 길이
(12 mm) (75 mm)
튜브 직경
(12 mm)
피팅
neck (Pushfit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kimble Rim Top Mark-M Borosilicate Glass Culture Tubes with permanent ceramic label, fused to the glass located 3/4 in. from the open end.
- 1-3/8” Vertical ceramic label easily written on with marker or pencil.
- Borosilicate glass tubes have excellent chemical resistance against sodium leaching
- All tubes have sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Mark-M is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.