주요 문서
DWK292432875
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
black silicone bottle
동의어(들):
292432875
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
black silicone bottle
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
DURAN® 292432875
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
애플리케이션
easy customisation and unambiguous bottle identification.
특징 및 장점
for GL 45 bottles
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)