주요 문서
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
동의어(들):
292282501
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 292282501
직경 × 두께
(26 mm) (5 mm)
피팅
GL 45 neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for PBT screw cap
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)