주요 문서
DWK291189105
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 80 cap, pore size 0.2 μm
동의어(들):
291189105
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
DURAN® 291189105
공극 크기
0.2 μm pore size
피팅
GL 80 cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)