Key Documents
DWK261313609
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
동의어(들):
261313609
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass
무균
sterile; autoclaved
특징
graduations: no
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
DURAN® 261313609
튜브 직경
(25 mm) , External Thread
튜브 용적
(35 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)