material
borosilicate glass
무균
sterile; autoclaved
특징
graduations: no
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
DURAN® 261312604
튜브 직경
(20 mm) , External Thread
튜브 용적
(20 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences