주요 문서
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
동의어(들):
258524103
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
material
glass
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 258524103
디스크 직경
120 mm
플라스크 용적
(120 mL)
공극 크기
1 porosity
용량
1000 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)