주요 문서
DWK241933804
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask volume (250 mL), neck joint: ST/NS 45/40
동의어(들):
241933804
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
조인트
joint: ST/NS neck45/40
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241933804
플라스크 용적
(250 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)