주요 문서
DWK241704407
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom frit, neck joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
241704407
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass flask
round bottom frit
조인트
joint: ST/NS neck24/29
특징
lid
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241704407
플라스크 용량
(500 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)