주요 문서
DWK241702003
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
241702003
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass flask
round bottom
조인트
joint: ST/NS neck14/23
특징
lid
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241702003
플라스크 용량
(50 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)