주요 문서
DWK231852404
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
동의어(들):
231852404
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear soda-lime glass bottle
wide-neck
조인트
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 29/22)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
231852404
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Media preparation and cultivation
특징 및 장점
A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3., If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck, Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ;
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)