주요 문서
DWK231752352
Disposable Culture Tube
동의어(들):
231752352
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.13
material
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
조인트
Joints (GL 18)
특징
seal (rubber)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
231752352
너비 × 길이
18 mm × 180 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Preparation cell culture, sample collecting, storage
특징 및 장점
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)