주요 문서
DWK231721986
Disposable Culture Tube
동의어(들):
231721986
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.13
material
soda-lime glass vial
포장
pkg of 250 ea
제조업체/상표
231721986
W × L × diam.
15.50 mm × 150 mm × 0.80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Preparation cell culture, sample collecting
특징 및 장점
straight rim, round bottom, not reusable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)