material
round glass bottle
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 218606904
보틀(bottle) 용량
(3,500 mL)
피팅
GL 80 cap
GL 80 neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck. Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning. Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease. Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty. Stability due to the large base area. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the contentFired-on, highly durable white ceramic. Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.