주요 문서
DWK217415404
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM, neck diam. 50 mm
동의어(들):
217415404
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
round bottom
wide neck
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217415404
용량
1000 mL
경부 직경
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
특징 및 장점
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)