주요 문서
DWK217411702
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
동의어(들):
217411702
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
round bottom
wide neck
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217411702
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
특징 및 장점
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)