material
glass cylinder
특징
class A with certificate
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
DURAN® 213942406
실린더 용량
(100 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable blue print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. With circular ring graduations, hexagonal base. The volume content tolerances conform to accuracy Class A. With batch certificate and certificate of conformity.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.