material
glass
특징
lid: no
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213912477
cylinder capacity
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
특징 및 장점
• Glass articles uncalibrated (without graduation)• Hexagonal base with 3 studs in the base increases stability and prevents the cylinder from rolling away• With spout for safe, precise pouring of solutions• Suitable for requirements of DIN EN ISO 4788 (except Cylinder with 5000 mL)
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.