조인트
joint: ST/NS neck24/29
특징
class A with certificate
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213725479
플라스크 용량
(1,000 mL)
피팅
thread (24/29)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibration based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. Thanks to the exact processing and precisely calibrated scales, they permit the highly accurate determination and measurements of volume. Supplied with ergonomic polyethylene stopper for easy and safe tightening or removal. The volume content tolerances conform to accuracy Class A with batch certificate and certificate of conformity. Fired-on, highly durable blue print. With printed ring mark for better visibility. Influence of undesirable factors is kept to an absolute minimum
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.