주요 문서
DWK213523802
Duran® Funnel Ribbed
동의어(들):
213523802
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213523802
깔때기 직경
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
특징 및 장점
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)