주요 문서
DWK213114102
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 150 mL
동의어(들):
213114102
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
설명
With Spout
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213114102
실린더 용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)