material
flat
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 212175401
플라스크 용량
(1,000 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
특징 및 장점
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim• Due to reduced risk of accidental breakage the risk of injuries is minimised and the safety of the user is increased• Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection• White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content• Fired-on, highly durable white ceramic
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.