주요 문서
DWK212173606
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (250 mL)
동의어(들):
212173606
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
flat
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 212173606
플라스크 용량
(250 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)