주요 문서
DWK212165306
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (800 mL)
동의어(들):
212165306
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 212165306
플라스크 용량
(800 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)