주요 문서
DWK211182908
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (150 mL)
동의어(들):
211182908
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.17
material
glass
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 211182908
높이 × 직경
95 cm × 54 cm
용량
(150 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. Spout for clean pouring. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)