주요 문서
DWK11-5200-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.17
material
clear vial
특징
vial type with Marking Patch with 11-0000-101 inserts
포장
pkg of 1 packs
제조업체/상표
WHEATON® 11-5200-101
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromatography
특징 및 장점
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)