주요 문서
D94801
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylidenemalonate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D94801-5G4061831813661
D94801-1KG
D94801-25G
D94801-500G