분석
97%
양식
powder
mp
87-88 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
InChI key
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable