주요 문서
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
동의어(들):
1,1-Diphenyl-2-propanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
Beilstein:
1910206
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
59-63 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
InChI key
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)