주요 문서
D146404
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanisole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)