주요 문서
CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
동의어(들):
Corning® 9540
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112203
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom tube
포장
case of 12
pack of 2
제조업체/상표
Corning 9540-25
O.D. × L
25 mm × 150 mm
색상
clear
일반 설명
For melting point determination tests.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)