주요 문서
CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
동의어(들):
Corning® 9480
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 9480-42
I.D. × 길이
44 mm × 160 mm
필터 직경
42 mm
스템 O.D. × 길이
8 mm × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)