주요 문서
CLS882124
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Corning 8821-24
길이
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)