주요 문서
CLS832040
Pyrex® heavy-duty tube with pour-out
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
동의어(들):
Corning® 8320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
material
conical bottom tube (Short)
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Corning 8320-40
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
29 mm × 116 mm
용량
40 mL
일반 설명
Short-conical bottom.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)