주요 문서
CLS806015
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim, ungraduated
capacity 15 mL
동의어(들):
Corning® 8060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 2
제조업체/상표
Corning 8060-15
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
17 mm × 120 mm
용량
15 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)